Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinder in Squat Format
Measure liquids with squat format glass cylindar. The Fisherbrand™ borosilicate graduated cylinder in squat format has blue ceramic scale and hexagonal base.
Brand: Fisherbrand™ FB55685
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
- Graduated measuring cylinder
- Squat
- Class B
- Borosilicate glass
- Hexagonal base
Especificaciones
Hexagonal | |
Graduated Measuring Cylinder | |
Borosilicate Glass | |
B | |
26 mm | |
Blue Ceramic | |
Autoclavable |
Blue | |
±0.5 mL | |
ISO 4788 | |
25 mL | |
107 mm | |
1 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido