Learn More
Azlon™ PMP-cilinder met gedrukte schaalverdeling
Bedrukt met scherpomlijnde, blauwe schaalverdeling voor betere zichtbaarheid. Azlon™ PMP-cilinders met gedrukte schaalverdeling bieden een betrouwbare oplossing voor het meten van het volume van vloeistoffen in een laboratorium.
Merk: Azlon CTA0500P
Beschrijving
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ PMP Cylinders with Printed Graduations provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
- Graduations: printed enhanced pin sharp blue
- Base: stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
- Calibrated: to ISO 6706 and DIN 12681
- Class A: tolerances, conformity certified, supplied with certificate
Specificatie
500 ml | |
±5 mL | |
A | |
61 mm | |
2PK | |
Blue | |
360 mm |
PMP (polymethylpenteen) | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blue, 5 ml | |
Conformiteitscertificaat | |
Ja | |
Zeshoekig | |
Ungraduated Cylinder |