Learn More
Axygen™ Pointes de micropipettes universelles
Les pointes de pipettes universelles Axygen™ sont compatibles avec la plupart des micropipettes monocanal et multicanaux utilisées en recherche, et elles sont certifiées exemptes de DNase, de RNase et d’éléments pyrogènes.
Marque: Axygen™ T-200-C-STK-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans DNAse ni RNAse
- Apyrogènes
- Sans ADNg ni inhibiteurs de PCR
- Disponible en plusieurs tailles
- Disponibles avec différents types de pointes, notamment biseautée, fine et large alésage
- Disponible en version stérile ou non stérile
- Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable
- Disponibles avec une surface Maxymum Recovery™ pour une plus grande précision et une récupération maximale des échantillons
Order Info
Capacité (métrique)
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Maxymum Recovery™ | |
Biseauté, Beveled | |
96 pointes/rack, 5 racks/pile, 10 piles/boîtes | |
Non |
Sans filtre | |
Transparent | |
Produit apyrogène, sans DNase, Rnase, ADNg humaine, inhibiteur de PCR | |
Rack | |
Rack empilé | |
Universelle | |
Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu