Learn More
Axygen™ Pointes de micropipettes universelles
Les pointes de pipettes universelles Axygen™ sont compatibles avec la plupart des micropipettes monocanal et multicanaux utilisées en recherche, et elles sont certifiées exemptes de DNase, de RNase et d’éléments pyrogènes.
Marque:  Axygen™ T-205-WB-C-R
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11314255
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Sans DNAse ni RNAse
  • Apyrogènes
  • Sans ADNg ni inhibiteurs de PCR
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Disponibles avec différents types de pointes, notamment biseautée, fine et large alésage
  • Disponible en version stérile ou non stérile
  • Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable
  • Disponibles avec une surface Maxymum Recovery™ pour une plus grande précision et une récupération maximale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 μl
Non stérile
Autoclavable
Rack
Rack empilé
Universelle, Ajustement universel, compatible de référence
Sans filtre
Transparent
Produit apyrogène, sans DNase, Rnase, ADNg humaine, inhibiteur de PCR
Orifice génomique/large
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
Polypropylène
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis