Learn More
Axygen™ Pointes pour pipettes universelles 200 μl, biseautées, référence, Maxymum Recovery
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
64.99CHF - 559.67CHF
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200 μl
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Type de pointe Biseauté, Faible rétention, Universal
À utiliser avec (équipement) Universelle
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Stérilité Format Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Stérilité Format Prix Quantité et disponibilité  
12571368
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
TR-222-C-L
Non stérile En vrac
559.67CHF
20000 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 27-11-2025
Ajouter au panier
12505547
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
TR-222-C-L-R
Non stérile Rack
64.99CHF
960 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
12515547
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
TR-222-C-L-R-S
Stérile Rack
83.05CHF
960 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 27-11-2025
Ajouter au panier
12591298
Afficher les documents
Axygen™
TR-222-C-L-STK-S
Stérile Rack
317.66CHF
4800 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 27-11-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
  • Maxymum Recovery permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
  • Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 in (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
  • Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
  • Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
  • L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
Order Info
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Autoclavable
Universelle
Transparent
Biseauté, Faible rétention, Universal
Polypropylène
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis