Learn More
Cytiva Colonne illustra™ AutoSeq G-50
Use for rapid removal of unincorporated fluorescent dye-terminators from cycle sequencing reactions prior to automated sequencing. Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50 Columns provide effective purification essential for high-quality sequencing results.
Marca:  Cytiva 27-5340-01
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11773309
  • 237.00CHF / pezzi 50
In stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Columns are prepacked with Sephadex G-50 DNA Grade F and pre-equilibrated in double-distilled water with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide added as a preservative
  • Columns that are ready to use enable sample application to collection of purified product in less than 4 min.
  • Can be used to clean up reactions prepared with the BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit from Applied Biosystems
  • Typical sample volume 12 to 25 μl
  • Suitable for purification of DNA greater than 20 bases in length
  • Optimized for automated fluorescent sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rapid removal of unincorporated Fluorescent dye-terminators from cycle sequencing reactions prior to automated sequencing
Column
50 Columns
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato