Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Agilent™ Bravo™ and VPrep™ Automated Liquid Handling Platforms with 384-Channel Disposable Tip Head
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Tips for Agilent™ Bravo™ and VPrep™ Automated Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Marca:  Thermo Scientific™ 948-261
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12924127
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ tips for Agilent™ Bravo™ and VPrep™ Automated Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. The result is accurate and precise performance achieved by superior tip straightness and a low coefficient of variation. These automation tips are validated on the actual workstations for which they are created, and are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
  • Available in nonsterile and sterile
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 μL
Sterile
In rack
Agilent/Velocity VPrep, Agilent Bravo
Non-filtered
Trasparente
Automation
Agilent Bravo, VPrep
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.