Learn More
Applied Biosystems™ JUN™ Spectral Calibration Plate, 96-well
Used for JUN™ spectral calibration of your Applied Biosystems™ 7500 or ViiA™ 7 real-time PCR system with a 96-well block.
Marca:  Applied Biosystems™ 4461593
Codice prodotto. 15810423
  • 272.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The dye formulations will help improve multiplexing results by more accurately representing fluorescent spectra that are part of your real-time PCR experiments.
See instrument maintenance guide for full instructions. The dye formulation will help improve multiplexing results by more accurately representing fluorescent spectra that are part of real-time PCR experiments.
Order Info
Dry ice shipping; store in freezer (-5° to -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store in Freezer (-5°C to -30°C).
7500 System
Real Time PCR (qPCR)
1 plate
JUN™, JUN™
Spectral Calibration Plate
Dry Ice
Spectral Calibration
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.