Learn More
Antimony(III) sulfide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11381788
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
It is used in glitter compositions, fountain compositions, flash powder and vulcanizing rubber. It is employed in the production of ruby-colored glass and in plastics, as a fire retardant, in explosives, matches, and fireworks. It can be used to prepare a series of thioantimonous salts and Schlippe's salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1345-04-6
Molecular Formula S3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 339.70
MDL Number MFCD00011217
InChI Key NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Melting Point 550°C
Physical Form Powder
Quantity 2 g
UN Number UN1549
Merck Index 14,713
Formula Weight 339.68
Percent Purity 99.999%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Antimony(III) sulfide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis