Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds ambrés avec bouchons phénoliques noirs revêtus PolyCone
For long term storage and also offers protection for UV-sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles with Black Phenolic PolyCone Lined Caps are ideal for use when content integrity and UV protection is important.
47.90€ - 431.98€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Crown glass |
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau de revêtement | PolyCone |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11768729
|
Fisherbrand™
02912339 |
30 ml | 20-400 | 48 / boîte | N/A | ||||
11778729
|
Fisherbrand™
02911734 |
60 mL | 20-400 mm | 24/Cs. | N/A | ||||
11714249
|
Fisherbrand™
02911898 |
60 mL | 20-400 mm | 288/Cs. | N/A | ||||
11553622
|
Fisherbrand™
02911895 |
120 mL | 22-400 mm | 160/Cs. | N/A | ||||
11788729
|
Fisherbrand™
02911735 |
120 mL | 22-400 mm | 24/Cs. | N/A | ||||
11573622
|
Fisherbrand™
02911900 |
240 mL | 24-400 mm | 108/Cs. | N/A | ||||
11738739
|
Fisherbrand™
02911743 |
480 mL | 28-400 mm | 12/Cs. | N/A | ||||
11593622
|
Fisherbrand™
02911878 |
480 mL | 28-400 mm | 60/Cs. | N/A | ||||
11748739
|
Fisherbrand™
02911744 |
960 mL | 33-400 mm | 12/Cs. | N/A | ||||
11724249
|
Fisherbrand™
02911899 |
960 mL | 33-400 mm | 30/Cs. | N/A | ||||
Description
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
Flacone col étroit type Boston• Flacon Boston verre ambré
• Joint Poly-Seal™
Spécification
Ambré | |
Noir | |
Oui | |
Boston Round | |
Polyéthylène | |
Vis |
Crown glass | |
PolyCone | |
Étroit | |
Boston Round Bottle | |
Phénolique | |
Oui |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.