Learn More
Aluminum Ultrathin foil, 1.0 micron thick, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Product Code. 11348628
Click to view available options
Quantity:
10 mm
25 mm
50 mm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Molecular Formula Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
MDL Number MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Specifications
Color Silver
Quantity 10 mm
Percent Purity 99.995%
Odor Odorless
Particle Size 1.0 Micron thick
Form Disc
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Aluminum Ultrathin foil
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis