Learn More
Aluminum plate, alloy 6061, 3.18mm (0.125in) thick, Thermo Scientific Chemicals
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045232.GT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15436845
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Aluminum plate, alloy 6061 is commonly used for structural components, frames, brackets, jigs, fixtures, base plates, machine parts, hydraulic valve bodies, valves parts, fuse parts, gears, worm gears, rectifier parts, fasteners, truck and marine components, marine fittings and hardware, electrical fittings and connectors, hinge pins, magneto parts, appliance fittings, camera lens mounts, etc. 6061 is used for heavy duty structures requiring good strength-to-weight ratio with good corrosion resistance. 6061 is easily cold worked and formed in the annealed condition. Cutting, stamping, bending, deep drawing, drilling, tapping, etc. are all readily accomplished using standard methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminum plate, Alloy 6061
MFCD00134029
Insoluble in water.
Plate
3.18mm (0.125 in.) thick
150 x 150 mm
Odorless
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
RUO – Research Use Only