Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bécher en aluminium avec bec verseur, Thermo Scientific Chemicals
Le bec verseur facilite le versement de liquides dans d’autres récipients.
107.00CHF - 215.00CHF
Spécification
Description | Avec bec verseur |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type | Bécher |
Alertes:
Non recommandé pour une utilisation à des températures élevées.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15463685
|
Thermo Scientific Chemicals
039046.KT |
125 ml |
117.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15473685
|
Thermo Scientific Chemicals
039047.KT |
250 ml |
107.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15483685
|
Thermo Scientific Chemicals
039048.KT |
500 ml |
110.00CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15493685
|
Thermo Scientific Chemicals
039049.KT |
1 000 ml |
159.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15403695
|
Thermo Scientific Chemicals
039050.KT |
2 000 ml | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Un film d’oxyde très imperméable (d’environ 5 nm d’épaisseur) résiste à la corrosion par l’eau de mer et d’autres solutions aqueuses et chimiques
- L’aluminium offre une stabilité chimique en présence de la plupart des composés organiques.
Spécification
Avec bec verseur | |
Aluminium | |
Bécher |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.