Learn More
IKA™ Barreaux d’agitation magnétiques en Alnico-V
10.17CHF - 19.30CHF
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15398143
|
IKA™
|
15 mm | Convient à une large gamme de récipients à fond plat |
11.39CHF
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15261136
|
IKA™
0004489000 |
30 mm | Convient à une large gamme de récipients à fond plat |
16.38CHF
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15190346
|
IKA™
0004488900 |
25 mm | Convient à une large gamme de récipients à fond plat |
16.38CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15279016
|
IKA™
0004489200 |
50 mm | Convient à une large gamme de récipients à fond plat |
19.30CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15284577
|
IKA™
0004488600 |
10 mm | Convient à une large gamme de récipients à fond plat |
10.17CHF
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15340325
|
IKA™
0004499300 |
25 mm | Utile pour mélanger les réactifs qui résistent à la dissolution ou pour éviter le dépôt de tout résidu au fond des récipients |
15.15CHF
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Spécification
Aimant en Alnico | |
5/boîte |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.