Learn More
Al-23 Tube (both ends open);OD (mm), 30;ID (mm), 25
Click to view available options
Quantity:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1000mm
100mm
200mm
300mm
600mm
800mm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemical Name or Material | Al-23 Tube |
Name Note | Both ends open |
Quantity | 800 mm |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur