Learn More
Clinitrol™ 290 Reference Solution; Advanced Instruments
Critical normal human serum midpoint of 290mOsm
202.50CHF
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Colore | Clear |
Content And Storage | 2°C to 30°C |
Concentrazione | 290 mOsm/kg H2O |
Tipo di campione | Serum |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12802201
![]() |
N/A
3MA029 |
2020, 3300 and 3320 Osmometers | 10 x 2 mL | ||||||
Descrizione
Critical normal human serum midpoint of 290mOsm
- Checks performance of freezing-point osmometers in the critical area of normal serum values
- Contains known and controlled quantities of some of the same solutes which comprise osmotically active particles of serum
- Pipetted into a tube and run just like normal serum
- Runs as the first and last samples in a series of tests to monitor operator technique and instrument performance
- Does not require mixing, reconstituting or refrigerating; one-year shelf life
Specifica
CE | |
2°C to 30°C | |
Serum | |
Sodium Chloride (NaCl) and 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate | |
Liquid |
Clear | |
290 mOsm/kg H2O | |
Reference Solution | |
Osmometer instrument calibration and quality control |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 3 Years
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.