Learn More
ACTN4 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1E12B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Spécification
Antigen ACTN4
Clone 1E12B8
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16828685
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
66628-1-IG-20UL
20 μL
1645.54 SEK
20µL
16818685
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
66628-1-IG-150UL
150 μL
4652.90 SEK
150µL
Description
Description
This antibody recognizes 105 kDa of endogenous ACTN4 protein in various lysates.
Alpha actinins belong to the spectrin gene superfamily which represents a diverse group of cytoskeletal proteins, including the alpha and beta spectrins and dystrophins. Alpha actinin is an actin-binding protein with multiple roles in different cell types. In nonmuscle cells, the cytoskeletal isoform is found along microfilament bundles and adherens-type junctions, where it is involved in binding actin to the membrane. In contrast, skeletal, cardiac, and smooth muscle isoforms are localized to the Z-disc and analogous dense bodies, where they help anchor the myofibrillar actin filaments. This gene encodes a nonmuscle, alpha actinin isoform which is concentrated in the cytoplasm, and thought to be involved in metastatic processes. Mutations in this gene have been associated with focal and segmental glomerulosclerosis.
Spécification
Spécification
ACTN4
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ACTININ 4, actinin, alpha 4, ACTN4, Alpha actinin 4, F actin cross linking protein, FSGS, FSGS1, Non muscle alpha actinin 4
Actn4
IgG1
Protein G
Antibody
1E12B8
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Rat, Mouse, Human
O43707, P57780, Q9QXQ0
60595, 63836, 81
ACTN4 Fusion Protein Ag13549
Primary
-20°C
ACTN4
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis