Learn More
Ansell Gants Hi-Viz™ à usage général ActivArmr™ 97-012
Les gants sont conçus pour combiner le confort, la dextérité, l’adhérence et la protection améliorés tout au long de la journée. Spécialement conçus pour assurer la sécurité des travailleurs dans des environnements de faible luminosité ou à faible visibilité
Marque: Ansell 97012090
56.51 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La haute visibilité sur le dos de la main et du côté de la paume augmente la sécurité
- La doublure de calibre 15 minimise la transpiration et offre du confort tout au long de la journée
- Les formes de conception ergonomique offre un ajustement naturellement cintré et détendu pour réduire la fatigue des mains
- Offre une dextérité pour permettre de ramasser de petits articles
- Améliore la préhension dans des conditions humides et sèches
- Sans silicone
Spécification
ANSI 3 | |
Industrial | |
Orange Hi-Vis | |
Spécifique | |
Nylon | |
9 | |
97-012 |
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Oui | |
Multi-activity Gloves | |
3131A | |
15 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.