Learn More
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10236750
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Molecular Formula C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
MDL Number MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC Name sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
pH 7.5 to 9.0 (5 % at 20°C)
Melting Point 58.0°C
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Color White
Assay Percent Range 99.5%
Linear Formula CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Solubility Information Solubility in water: 762g/L (20 °C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
Formula Weight 136.08
Percent Purity 99.5%
Grade Analytical
Quantity 2.5 kg
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic bottle
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Acetic acid, sodium salt trihydrate, p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt