Learn More
Acetic acid, 1% v/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
28.30CHF - 39.60CHF
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11435020
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
035569.AP
500 mL
28.30CHF
500mL
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
11363667
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
035569.K2
1 L
39.60CHF
1L
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
64-19-7
60.05
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
176
acido acetico
C2H4O2
MFCD00036152
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CHEBI:15366
CC(O)=O
Specifica
Acetic acid
C2H4O2
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CC(O)=O
acido acetico
176
60.05
64-19-7
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
1% v/v aq. soln.
60.05
CHEBI:15366
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato