Learn More
A2BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 22647-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16832025
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This is a rabbit polyclonal antibody raised against the N terminus of human A2BP1.
Ataxin-2 binding protein 1 has an RNP motif that is highly conserved among RNA-binding proteins. This protein binds to the C-terminus of ataxin-2 and may contribute to the restricted pathology of spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). Ataxin-2 is the gene product of the SCA2 gene which causes familial neurodegenerative diseases. Ataxin-2 binding protein 1 and ataxin-2 are both localized in the trans-Golgi network. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional transcript variants have been found but their full length nature has not been determined.
Spezifikation
Spezifikation
A2BP1
Polyclonal
Unconjugated
RBFOX1
A2BP, A2BP1, ataxin 2 binding protein 1, Fox 1 homolog A, FOX1, HRNBP1, RBFOX1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
268859, 54715
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9JJ43, Q9NWB1
RBFOX1
A2BP1 Fusion Protein Ag18527
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt