Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid monohydrate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10326394
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
25g
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 37972-69-3
Molecular Formula C5H3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 139.09
MDL Number MFCD09064936
InChI Key GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
IUPAC Name 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Spécification
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 25 g
Formula Weight 158.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis