Learn More
5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 97%
Codice prodotto. 15450368
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 61996-79-0 | C7H12O | 112.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61996-79-0
Molecular Formula C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.172
MDL Number MFCD00041606
InChI Key NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-hexyn-3-ol, acmc-209myn, 5-methyl-hex-1-yn-3-ol, 1-hexyn-3-ol,5-methyl, 1-hexyn-3-ol, 5-methyl
PubChem CID 143856
IUPAC Name 5-methylhex-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)CC(C#C)O
Specifica
Density 0.86
Flash Point 53°C (127°F)
Refractive Index 1.436
Quantity 1 g
UN Number UN1987
Beilstein 1741083
Formula Weight 112.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Methyl-1-hexyn-3-ol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato