Learn More
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462058
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 80143-71-1
Molecular Formula C14H14FNO
Molecular Weight (g/mol) 231.27
MDL Number MFCD00017946
InChI Key GSIXDRVRPADHPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-n-4-methoxybenzyl aniline, 4-fluoro-n-4-methoxyphenyl methyl aniline, n-4-methoxybenzyl-4-fluoroaniline, n-4-fluorophenyl-4-methoxybenzylamine
PubChem CID 4590297
IUPAC Name 4-fluoro-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]aniline
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Quantity 1 g
Formula Weight 231.27
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)aniline
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado