Learn More
Knick Elektronische™ 4-Elektroden-Meßzelle mit Glasschaft (Adapter ZU 0290 erforderlich)
4-Elektroden-Glasmesszelle, 1 μS-500 mS/cm
Marke:  Knick Elektronische™ ZU6985
837.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10059160
  • 1285.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • 4-Elektroden-Glasmesszelle
  • 1μS-500mS/cm
  • Zur Verwendung mit 703 Laborleitfähigkeitsmessgerät
Spezifikation
Spezifikation
Präzise Messungen in einem breiten Leitfähigkeitsbereich im Labor oder beim mobilen Einsatz; widerstandsfähige Materialien ermöglichen auch den Einsatz in Medien mit starker chemischer Belastung
703 Laborleitfähigkeitsmessgerät
Glas, Platin, PTFE, FKM
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt