Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10 mm
Brand:  RETSCH 60.158.002000
 View more versions of this product
Product Code. 10116461
  • 3030.00 SEK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 29-08-2025
Add to basket
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
2 mm
ISO 3310/1
Shaker AS 300
40mm
305 mm
Stainless Steel
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado