Learn More
3-Methylthiophene, 98+%
Product Code. 11425403
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616-44-4
Molecular Formula C5H6S
Molecular Weight (g/mol) 98.163
MDL Number MFCD00005470
InChI Key QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
IUPAC Name 3-methylthiophene
SMILES CC1=CSC=C1
Specifications
Melting Point -69°C
Density 1.02
Boiling Point 115°C to 117°C
Flash Point 11°C (51°F)
Odor Aromatic
Refractive Index 1.52
Quantity 500 g
UN Number UN1993
Beilstein 1300
Formula Weight 98.17
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 3-Methylthiophene
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado