Learn More
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Melting Point | 75.0°C to 79.0°C |
Infrared Spectrum | Authentic |
Assay Percent Range | 94% min. (HPLC) |
Packaging | Glass Bottle |
Quantity | 1 g |
Formula Weight | 330.09 |
Percent Purity | 95% |
Chemical Name or Material | 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur