Learn More
2-chloro-3-(chloromethyl)quinoline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555133
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 90097-52-2
Molecular Formula C10H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 212.073
MDL Number MFCD05865134
InChI Key UOIJHUIOTFDGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-chloromethyl quinoline, quinoline, 2-chloro-3-chloromethyl, 2-chloranyl-3-chloromethyl quinoline
PubChem CID 2063384
IUPAC Name 2-chloro-3-(chloromethyl)quinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)CCl
Spezifikation
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 212.08
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt