Learn More
1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. p-7037300
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31166-44-6
Formula molecolare C12H17N2O2
Molecular Weight (g/mol) 221.28
Numero MDL MFCD00274317
InChI Key CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
PubChem CID 643495
IUPAC Name benzyl piperazine-1-carboxylate
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine
Densità 1.142
Punti di ebollizione 158°C to 161°C (1.4 mmHg)
Indice di rifrazione 1.546
Quantità 5 mL
Beilstein 179500
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato