Learn More
Axygen™ 0.5 mL Conical Screw Cap Tubes: Presterilized
Features chemical resistant O-ring
Marca:  Axygen™ SCT-050-C-S
250.79 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11370345
  • 377.00CHF / pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping of restriction enzymes and other reagents.
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order items for assorted tubes
  • Available in range of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Screw Cap
Clear
0.5 mL
Polypropylene
O-ring
500 Tubes and caps/Pk.; 8 Packs/Cs.
No
Conical
RNase, DNase, pyrogen-free
Polypropylene
Clear
Non-looped
500/Pk.
Sterile
Screw Cap
20,000 x g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato